Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 40,000, trocken, TECHNICAL (K30)
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: PolyvidonPoly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylen]PVP
26616.297EA 487 EUR
26616.297 26616.184
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 40,000, trocken, TECHNICAL (K30)
Polyvinylpyrrolidon
mittleres Molekulargewicht: 40.000 - PVP
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht