Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 58,000 (K29-32)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A14315.22 A14315.36 A14315.0E
A14315.22EA 30.7 EUR
A14315.22 A14315.36 A14315.0E
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 58,000 (K29-32)
Polyvinylpyrrolidon
CAS No.: 9003-39-8 Molecular Formula: (C6H9NO)n Merck Reference: 14,7697 MDL No.: MFCD00149016
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8
Merck Index: 14,7697