Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 8.000 (K16-18)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: PolyvidonPoly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylen]PVP
41626.36EA 258 EUR
41626.36 41626.22
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 8.000 (K16-18)
Polyvinylpyrrolidon
A cryoprotectant, also useful in plant cell culture research
Formel: (C₆H₉NO)n
Schmelzpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8
Merck Index: 14,7697