Bromoform 99+% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tribrommethan
220690250 220691000 220695000
ACRO220690250EA 77.6 EUR
ACRO220690250 ACRO220691000 ACRO220695000
Bromoform 99+% stabilisiert
Bromoform
Formel: Br₃CH
Molecular Weight: 252,73 g/mol
Siedepunkt: 150…151 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 2,89 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000128
CAS-Nummer: 75-25-2
EINECS: 200-854-6
UN: 2515
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b89941b7466cb8d23e0b302de9d64becfcb53281&vid=f55d7eee18c2e23867d92b68958e5b626a9909b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 % (excluding stabilizer)
Stabilizer ≤1.5 % w/w ethanol