(±)-Linalool zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadien
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18627.0005 8.18627.0250
8.18627.0005EA 24.7 EUR
8.18627.0005 8.18627.0250
(±)-Linalool zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-Linalool
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008906
CAS-Nummer: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 13,05517
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.45 g/l (20 °C)
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 198 - 200 °C
Vapor Pressure 0.10 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.462 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 5.2 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (1.45 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 235 °C