(±)-2-Brombuttersäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-2-Brombutansäure
164510010 164512500 164510050
ACRO164510010EA 338 EUR
ACRO164510010 ACRO164512500 ACRO164510050
(±)-2-Brombuttersäure 99%
(±)-2-Brombuttersäure
Formel: H₃CCH₂BrCHCOOH
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,56 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
MDL: MFCD00004216
CAS-Nummer: 80-58-0
EINECS: 201-294-5
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01397
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %