(±)-2-Brombuttersäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-2-Brombutansäure
B21743.0B B21743.30
B21743.0BEA 135 EUR
B21743.0B B21743.30
(±)-2-Brombuttersäure ≥98%
(±)-2-Brombuttersäure
Purity: 98% CAS No.: 80-58-0 Molecular Formula: CH3CH2CHBrCO2H Formula Weight: 167.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: -4° Boiling Point: 99-103°/10mm Beilstein Reference: 1720950 Merck Reference: 14,1413 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004216
Formel: H₃CCH₂BrCHCOOH
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 99…103 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,567
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004216
CAS-Nummer: 80-58-0
EINECS: 201-294-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1413