Chloroform 99+% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol
158210010 158210025 158210250 158210050 158210100
ACRO158210010EA 59.2 EUR
ACRO158210010 ACRO158210025 ACRO158210250 ACRO158210050 ACRO158210100
Chloroform 99+% stabilisiert, reinst
Chloroform
Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,48 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥99.0 % (excluding stabilizer)
Color scale ≤25 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % ethanol
Residue after evaporation ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %