(±)-3-Brom-1,2-propandiol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-3-Brom-1,2-dihydroxypropan
209850050 209850250
ACRO209850050EA 136 EUR
ACRO209850050 ACRO209850250
(±)-3-Brom-1,2-propandiol 97%
(±)-3-Brom-1,2-propandiol
Formel: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 154,99 g/mol
Siedepunkt: 72…75 °C (,2 mmHg)
Dichte: 1,77 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004711
CAS-Nummer: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %