(±)-3-Brom-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-3-Brom-1,2-dihydroxypropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
226130-25G 226130-5G
SIAL226130-25GEA 607 EUR
SIAL226130-25G SIAL226130-5G
(±)-3-Brom-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Brom-1,2-propandiol
Formel: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 154,99 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,77 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004711
CAS-Nummer: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN: 3265
ADR: 8,II