3-Chlor-1-iodpropan 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chlor-3-iodpropan, Trimethylenchloriodid
215440250
215441000
ACRO215440250EA
66.3
EUR
ACRO215440250
ACRO215441000
3-Chlor-1-iodpropan 98% stabilisiert
3-Chlor-1-iodpropan
Formel:
C₃H₆ClI Molecular Weight: 204.44 g/mol Siedepunkt: 171 Dichte: 1.9 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001096 CAS-Nummer: 6940-76-7 EINECS: 230-088-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to orange to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5440 to 1.5490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | Copper |