3-Chlor-1-iodpropan ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chlor-3-iodpropan, Trimethylenchloriodid
A13489.14 A13489.22 A13489.36
A13489.14EA 64.4 EUR
A13489.14 A13489.22 A13489.36
3-Chlor-1-iodpropan ≥98% stabilisiert
3-Chlor-1-iodpropan
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 6940-76-7 Molecular Formula: ClCH2CH2CH2I Formula Weight: 204.44 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5463 Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1731115 MDL No.: MFCD00001096
Formel: C₃H₆ClI
Molecular Weight: 204.44 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C
Dichte: 1.904
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001096
CAS-Nummer: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable