1-Iodbutan 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Butyliodid, 1-Butyliodid
173431000 173435000
ACRO173431000EA 46.9 EUR
ACRO173431000 ACRO173435000
1-Iodbutan 98% stabilisiert
1-Iodbutan
Formel: C₄H₉I
Molecular Weight: 184,02 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –103 °C
Dichte: 1,61 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001098
CAS-Nummer: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01572
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4975 to 1.4995 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper