(±)-3-Chlor-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
107271-500ML 107271-25ML
SIAL107271-500MLEA 73.6 EUR
SIAL107271-500ML SIAL107271-25ML
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol
Formel: C₃H₇ClO₂
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004712
CAS-Nummer: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02164