1-Ioddodecan ≥98% stabilisiert

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: Dodecyliodid, Lauryliodid, 1-Dodecyliodid

Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer

A11909.14 A11909.22 A11909.36
A11909.14EA 44.5 EUR
A11909.14 A11909.22 A11909.36
1-Ioddodecan ≥98% stabilisiert
1-Ioddodecan

Stabilized with copper


Purity: 98% CAS No.: 4292-19-7 Molecular Formula: CH3(CH2)11I Formula Weight: 296.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4844 Melting Point: -3° Boiling Point: 128-130°/11mm Beilstein Reference: 1738943 MDL No.: MFCD00001088

Formel: C₁₂H₂₅I
Molecular Weight: 296,24 g/mol
Siedepunkt: 128…130 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1,201
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001088
CAS-Nummer: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR