1-Iodpentan ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Pentyliodid, Pentyliodid, Amyliodid
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
B20781.22 B20781.36
B20781.22EA 85.5 EUR
B20781.22 B20781.36
1-Iodpentan ≥98% stabilisiert
1-Iodpentan
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 628-17-1 Molecular Formula: C5H11I Formula Weight: 198.05 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4950 Odour: Characteristic Melting Point: -86° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 1730982 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001100
Formel: C₅H₁₁I
Molecular Weight: 198,05 g/mol
Siedepunkt: 154…156 °C
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 1,515
Flammpunkt: 51 °C (123 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001100
CAS-Nummer: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
UN: 1993
ADR: 3,III