1-Iodpropan 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Propyliodid
174050500
174052500
174050010
ACRO174050500EA
33.6
EUR
ACRO174050500
ACRO174052500
ACRO174050010
1-Iodpropan 99% stabilisiert
1-Iodpropan
Formel:
C₃H₇I Molecular Weight: 169,99 g/mol Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –101 °C Dichte: 1,74 g/cm³ Flammpunkt: 44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001095 CAS-Nummer: 107-08-4 EINECS: 203-460-2 UN: 2392 ADR: 3,III Merck Index: 12,08047 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤1.5 % (Sum of all by-products) |
Stabilizer | Copper |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...