DL-Arginin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-Arginin, α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure, (±)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure, H-Arg-OH, Arginin
11020-25G
11020-5G
SIAL11020-25GEA
91.8
EUR
SIAL11020-25G
SIAL11020-5G
DL-Arginin, Sigma-Aldrich®
DL-Arginin
Formel:
C₆H₁₄N₄O₂ Molecular Weight: 174,20 g/mol |
MDL:
MFCD00063117 CAS-Nummer: 7200-25-1 EINECS: 230-571-3 |