DL-Norleucin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A10791.14 A10791.22
A10791.14EA 55.1 EUR
A10791.14 A10791.22
DL-Norleucin ≥98%
DL-Norleucin
Purity: 98% CAS No.: 616-06-8 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721748 Merck Reference: 14,6706 MDL No.: MFCD00064422
Formel: C₆H₁₃NO₂
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064422
CAS-Nummer: 616-06-8
EINECS: 210-462-7
Merck Index: 14,6706