N-Methylethylendiamin 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Aminoethylmethylamin, 1-Amino-2-(methylamino)ethan
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kaliumhydroxid
A12165.06 A12165.14 A12165.22
A12165.06EA 61.6 EUR
A12165.06 A12165.14 A12165.22
N-Methylethylendiamin 95% stabilisiert
N-Methylethylendiamin
Formel: C₃H₁₀N₂
Molecular Weight: 74,13 g/mol
Siedepunkt: 114…116 °C
Dichte: 0,851
Flammpunkt: 41 °C (105 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008165
CAS-Nummer: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN: 2734
ADR: 8,II