Diisopropylether 98+% stabilisiert, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopropyl ether
Stabilisierung:
Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
158960025
158960010
158960100
ACRO158960025EA
58.7
EUR
ACRO158960025
ACRO158960010
ACRO158960100
Diisopropylether 98+% stabilisiert, rein
Diisopropylether
Formel:
(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂ Molecular Weight: 102,18 g/mol Siedepunkt: 68 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –85,5 °C Dichte: 0,72 g/cm³ Flammpunkt: –29 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008880 CAS-Nummer: 108-20-3 EINECS: 203-560-6 UN: 1159 ADR: 3,II Merck Index: 13,05232 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 5 to 150 ppm BHT |
Acidity | ≤0.005 % |
Peroxides | ≤0.002 % (as H2O2) |
Mercury (Hg) | ≤0.0001 % |
Zinc (Zn) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.001 % |