DL-Methionin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methionin racemisch(±)-2-Amino-4-(methylthio)buttersäure(±)-2-Amino-4-(methylmercapto)buttersäure(±)-MethioninH-DL-Met-OHMethioninum racemicum
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALM9500-100GEA 45.1 EUR
SIALM9500-100G SIALM9500-1KG
DL-Methionin, Sigma-Aldrich®
DL-Methionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molecular Weight: 149,21 g/mol
Schmelzpunkt: ∼136 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063096
CAS-Nummer: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 13,06004