DL-Cystein 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: H-DL-Cys-OH, (±)-2-Amino-3-mercaptopropansäure, (±)-Cystein
230120100 230120500
ACRO230120100EA 63.6 EUR
ACRO230120100 ACRO230120500
DL-Cystein 97%
DL-Cystein
Formel: C₃H₇NO₂S
Molecular Weight: 121,16 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 225 °C (Zers.)
Dichte: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004881
CAS-Nummer: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 11.12 to 12.02 % N