Milchsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DL-Milchsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
69785-1L 69785-2.5L 69785-250ML
SIAL69785-1LEA 124 EUR
SIAL69785-1L SIAL69785-2.5L SIAL69785-250ML
Milchsäure, Sigma-Aldrich®
Milchsäure
Formel: H₃CCH(OH)COOH
Molecular Weight: 90,08 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (20 hPa)
Schmelzpunkt: 16,8 °C
Dichte: 1,357 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004520
CAS-Nummer: 598-82-3
EINECS: 209-954-4
Merck Index: 13,05351