Milchsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DL-Milchsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L6661-100ML L6661-500ML
SIALL6661-100MLEA 141 EUR
SIALL6661-100ML SIALL6661-500ML
Milchsäure, Sigma-Aldrich®
Milchsäure
Formel: H₃CCH(OH)COOH
Molecular Weight: 90.08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004520
CAS-Nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable