L(+)-Lithiumlactat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
L(+)-Milchsäure Lithiumsalz, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Lithiumsalz, (S)-(+)-Milchsäure Lithiumsalz
A11818.18
A11818.0B
A11818.30
A11818.18EA
48.9
EUR
A11818.18
A11818.0B
A11818.30
L(+)-Lithiumlactat ≥97%
L(+)-Lithiumlactat
Purity: 97%
CAS No.: 27848-80-2
Molecular Formula: C3H5LiO3
Formula Weight: 96.01
Melting Point: 253-255°
Beilstein Reference: 3568332
Formel:
H₃CCH(OH)COOLi Molecular Weight: 96.01 g/mol Siedepunkt: 200 Schmelzpunkt: 253…255 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065399 CAS-Nummer: 867-55-0 EINECS: 248-692-5 |