DL-Natriumlactat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
71720-25G 71720-5G
SIAL71720-25GEA 353 EUR
SIAL71720-25G SIAL71720-5G
DL-Natriumlactat, Sigma-Aldrich®
DL-Natriumlactat
Formel: H₃CCH(OH)COONa
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065400
CAS-Nummer: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Merck Index: 13,08709