DL-Natriumlactat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-2-Hydroxypropionsäure Natriumsalz, DL-Milchsäure Natriumsalz, (±)-Milchsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L4263-100ML L4263-500ML
SIALL4263-100MLEA 48.2 EUR
SIALL4263-100ML SIALL4263-500ML
DL-Natriumlactat, Sigma-Aldrich®
DL-Natriumlactat
Formel: H₃CCH(OH)COONa
Molecular Weight: 112.06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065400
CAS-Nummer: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
Merck Index: 13,08709