3-Phenoxypropionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Penoxypropionic acid, 3-Phenoxypropanoic acid
A17842.03 A17842.06 A17842.14
A17842.03EA 19 EUR
A17842.03 A17842.06 A17842.14
3-Phenoxypropionsäure ≥98%
3-Phenoxypropionsäure
Purity: 98+% CAS No.: 7170-38-9 Molecular Formula: C6H5O(CH2)2CO2H Formula Weight: 166.17 Melting Point: 96-99° Boiling Point: 243-245° MDL No.: MFCD00002769
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 243…245 °C
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002769
CAS-Nummer: 7170-38-9
EINECS: 230-518-4