1-Iod-2-methylpropan 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Isobutyliodid
223740250 223741000 223745000
ACRO223740250EA 64 EUR
ACRO223740250 ACRO223741000 ACRO223745000
1-Iod-2-methylpropan 97% stabilisiert
1-Iod-2-methylpropan
Formel: C₄H₉I
Molecular Weight: 184.02 g/mol
Siedepunkt: 120…121 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 1.59 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001084
CAS-Nummer: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
UN: 2391
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05160
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer copper