Allylbromid 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Brompropen, 3-Propenylbromid
102900025
102900050
102902500
102905000
102900100
ACRO102900025EA
216
EUR
ACRO102900025
ACRO102900050
ACRO102902500
ACRO102905000
ACRO102900100
Allylbromid 99% stabilisiert
Allylbromid
Formel:
C₃H₅Br Molecular Weight: 120,98 g/mol Siedepunkt: 70…71 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –119 °C Dichte: 1,39 g/cm³ Flammpunkt: –1 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000244 CAS-Nummer: 106-95-6 EINECS: 203-446-6 UN: 1099 ADR: 3,I Merck Index: 13,00285 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 300 ppm propylene oxide |