1,1-Dichlorethylen stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Vinylidenchlorid, 1,1-Dichlorethen
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03209.0100
8.03209.1000
8.03209.9030
8.03209.0100EA
32.4
EUR
8.03209.0100
8.03209.1000
8.03209.9030
1,1-Dichlorethylen stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,1-Dichlorethylen
Formel:
C₂H₂Cl₂ Molecular Weight: 96,94 g/mol Siedepunkt: 31,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –122 °C Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –25 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011653 CAS-Nummer: 75-35-4 EINECS: 200-864-0 UN: 1303 ADR: 3,I Merck Index: 12,10134 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 2.5 g/l (25 °C) |
Melting Point | -122 °C |
Molar Mass | 96.94 g/mol |
Boiling Point | 31.2 - 31.7 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 665 hPa (20 °C) |
Flash Point | -25 °C |
Refractive Index | 1.4254 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 8.4 - 16.5 %(V) |
Density | 1.21 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 520 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |