3-Buten-2-on 94% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methylvinylketon, MVK, Butenon, Vinylmethylketon
128000010 128000050 128001000
ACRO128000010EA 268 EUR
ACRO128000010 ACRO128000050 ACRO128001000
3-Buten-2-on 94% stabilisiert
3-Buten-2-on
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -7
Dichte: 0.864 g/cm³
Flammpunkt: –7 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008777
CAS-Nummer: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
UN: 1251
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
GC ≥93 %
Stabilizer 0.2 to 0.5 % Hydroquinone