3-Buten-2-on tech. 90% stabilisiert, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methylvinylketon, MVK, Butenon, Vinylmethylketon
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ) 0,5 %
A11910.AC A11910.AE A11910.AP
A11910.ACEA 37.6 EUR
A11910.AC A11910.AE A11910.AP
3-Buten-2-on tech. 90% stabilisiert, technische Qualität
3-Buten-2-on
Purity: 90% CAS No.: 78-94-4 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -6°(21°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.856 Refractive Index: 1.4120 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: -7° Boiling Point: 32-34°/60mm Beilstein Reference: 506021 Merck Reference: 14,6134 UN No.: 1251 MDL No.: MFCD00008777
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70,09 g/mol
Siedepunkt: 32…34 °C (60 mmHg)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0,856
Flammpunkt: –6 °C (21 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008777
CAS-Nummer: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
UN: 1251
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,6134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM