3-Buten-2-on stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methylvinylketon, MVK, Butenon, Vinylmethylketon
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
8.05901.0100EA 77.8 EUR
8.05901.0100 8.05901.0250 8.05901.9040 8.05901.9030
3-Buten-2-on stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Buten-2-on
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70.09 g/mol
Siedepunkt: 81,4
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 0.8636 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –7 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00008777
CAS-Nummer: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
UN: 1251
ADR: 6.1 (3, 8) I
Merck Index: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM