3-Iodpropen 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Allyliodid, 3-Propenyliodid
218540250 218541000
ACRO218540250EA 84 EUR
ACRO218540250 ACRO218541000
3-Iodpropen 97% stabilisiert
3-Iodpropen
Formel: C₃H₅I
Molecular Weight: 167,98 g/mol
Siedepunkt: 102…103 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 1,83 g/cm³
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001094
CAS-Nummer: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00291
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to orange to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5515 to 1.5565 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Copper