(±)-1-Amino-2-propanol mixed isomers 98 zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (±)-Isopropanolamin, (±)-1-Aminopropan-2-ol
MQ200
8.07020.0100 8.07020.1000 8.07020.9190 8.07020.9200
8.07020.0100EA 32.5 EUR
8.07020.0100 8.07020.1000 8.07020.9190 8.07020.9200
(±)-1-Amino-2-propanol mixed isomers 98 zS, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Amino-2-propanol
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75.11 g/mol
Siedepunkt: 158…160 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1
Dichte: 0.962 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008139
CAS-Nummer: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN: 2735
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay isomers (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.959 - 0.961
1-amino-2-propanol (GC, area%) ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test