(±)-1-Amino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (±)-Isopropanolamin, (±)-1-Aminopropan-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
110248-100ML 110248-1L
SIAL110248-100MLEA 42.1 EUR
SIAL110248-100ML SIAL110248-1L
(±)-1-Amino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Amino-2-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75,11 g/mol
Siedepunkt: 158…160 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1 °C
Dichte: 0,962 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008139
CAS-Nummer: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN: 2735
ADR: 8,III