(±)-2-Amino-1-propanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: DL-Alaninol, DL-2-Amino-1-propanol
L03608.06 L03608.14
L03608.06EA 42.3 EUR
L03608.06 L03608.14
(±)-2-Amino-1-propanol 98%
(±)-2-Amino-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 6168-72-5 Molecular Formula: C3H9NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4495 Melting Point: 8° Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1209234 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008085
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75.11 g/mol
Siedepunkt: 174…176 °C
Schmelzpunkt: 8
Dichte: 0.965
Flammpunkt: 83 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008085
CAS-Nummer: 6168-72-5
EINECS: 228-207-3
ADR: 8 III
Merck Index: 12,00488