Hydrochinonmonomethylether 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyanisol, 4-Methoxyphenol, Mequinol, MEHQ, 1-Hydroxy-4-methoxybenzol
126000010 126001000 126005000 126000051 126000250
ACRO126000010EA 131 EUR
ACRO126000010 ACRO126001000 ACRO126005000 ACRO126000051 ACRO126000250
Hydrochinonmonomethylether 99%
Hydrochinonmonomethylether
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 56…57 °C
Flammpunkt: 133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002332
CAS-Nummer: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥98.5 %