α-Methylstyrol 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopropenylbenzol, 2-Phenylpropen
127710010
127711000
127710025
ACRO127710010EA
56.4
EUR
ACRO127710010
ACRO127711000
ACRO127710025
α-Methylstyrol 99% stabilisiert
α-Methylstyrol
Formel:
C₉H₁₀ Molecular Weight: 118.18 g/mol Siedepunkt: 165…169 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –23 °C Dichte: 0.909 g/cm³ Flammpunkt: 45 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008859 CAS-Nummer: 98-83-9 EINECS: 202-705-0 UN: 2303 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 15 ppm tert.-butylcatechol |