(±)-3-Amino-1,2-propandiol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
104420250 104421000 104420050 104422500
ACRO104420250EA 68.9 EUR
ACRO104420250 ACRO104421000 ACRO104420050 ACRO104422500
(±)-3-Amino-1,2-propandiol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propandiol
Formel: C₃H₉NO₂
Siedepunkt: 264…265 °C (739 mmHg)
Dichte: 1,17 g/cm³
Flammpunkt: 155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008140
CAS-Nummer: 616-30-8
EINECS: 210-475-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %