Styrol 99% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Phenylethylen, Vinylbenzol, Phenylethen
132790010 132790025 132790100 132790250
ACRO132790010EA 39 EUR
ACRO132790010 ACRO132790025 ACRO132790100 ACRO132790250
Styrol 99% stabilisiert, reinst
Styrol
Formel: C₈H₈
Molecular Weight: 104.15 g/mol
Siedepunkt: 145…146 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0.906 g/cm³
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008612
CAS-Nummer: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3 III
Merck Index: 13,08944
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm p-tert-Butylcatechol
Peroxides ≤0.01 % (as H2O2)