(±)-3-Amino-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A76001-100G A76001-25G A76001-5G
SIALA76001-100GEA 275 EUR
SIALA76001-100G SIALA76001-25G SIALA76001-5G
(±)-3-Amino-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Amino-1,2-propandiol
Formel: C₃H₉NO₂
Molecular Weight: 91,11 g/mol
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1752 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008140
CAS-Nummer: 616-30-8
EINECS: 210-475-8