(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Lieferant: abcr
Gefahr
Synonyme: 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
AB135672.0025 AB135672.0500
ABCRAB135672.0025EA 0 EUR
ABCRAB135672.0025 ABCRAB135672.0500
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104.15 g/mol
Siedepunkt: 132
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0.9028 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00067050
CAS-Nummer: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 1987
ADR: 3 III