(±)-1-Ethoxy-2-propanol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
259050010 259050025 259050100
ACRO259050010EA 57.6 EUR
ACRO259050010 ACRO259050025 ACRO259050100
(±)-1-Ethoxy-2-propanol 95%
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Siedepunkt: 132 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 0,897 g/cm³
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067050
CAS-Nummer: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 3271
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥94 % Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol