Styrol ≥99,5% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylethylen, Vinylbenzol, Phenylethen
Stabilisierung:
Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Purity: 99.5%
CAS No.: 100-42-5
Molecular Formula: C8H8
Formula Weight: 104.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 31°(88°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.906
Refractive Index: 1.5460
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
pH: neutral
Melting Point: -31°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1071236
Merck Reference: 14,8860
UN No.: 2055
MDL No.: MFCD00008612
Formel:
C₈H₈ Molecular Weight: 104,15 g/mol Siedepunkt: 145…146 °C Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 0,906 Flammpunkt: 31 °C (88 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008612 CAS-Nummer: 100-42-5 EINECS: 202-851-5 UN: 2055 ADR: 3,III Merck Index: 14,8860 |