Styrol ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Phenylethylen, Vinylbenzol, Phenylethen
Stabilisierung: 10-15 ppm Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
A18481.0F A18481.AE A18481.AP
A18481.0FEA 63.9 EUR
A18481.0F A18481.AE A18481.AP
Styrol ≥99% stabilisiert
Styrol
Stabilized with 10-15 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 99% CAS No.: 100-42-5 Molecular Formula: C8H8 Formula Weight: 104.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 31°(88°F) Refractive Index: 1.5460 Odour: Pungent pH: neutral Melting Point: -31° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1071236 Merck Reference: 14,8860 UN No.: 2055 MDL No.: MFCD00008612
Formel: C₈H₈
Molecular Weight: 104.15 g/mol
Siedepunkt: 145…146 °C
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0.906
Flammpunkt: 31 °C (88 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008612
CAS-Nummer: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3 III
Merck Index: 14,8860