(±)-1-Methoxy-2-Propanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L12694.AK
L12694.AU
L12694.AKEA
23.9
EUR
L12694.AK
L12694.AU
(±)-1-Methoxy-2-Propanol ≥99%
(±)-1-Methoxy-2-Propanol
Formel:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ Siedepunkt: 119,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –97 °C Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 31 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004537 CAS-Nummer: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 UN: 3092 ADR: 3,III |