4-Methoxybenzylchlorid 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Methoxybenzylchlorid, 4-(Chlormethyl)anisol, p-(Chlormethyl)anisol
294170050 294170250 294171000
ACRO294170050EA 62.5 EUR
ACRO294170050 ACRO294170250 ACRO294171000
4-Methoxybenzylchlorid 98% stabilisiert
4-Methoxybenzylchlorid
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156.61 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1.15 g/cm³
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000915
CAS-Nummer: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 1 to 5 % K2CO3